Documentos clave
8.24420
Sigma-Aldrich
Acetylacetonato(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I)
for synthesis
Sinónimos:
Acetylacetonato(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H19O2Rh
Número de CAS:
Peso molecular:
310.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Formulario
granular
mp
138-140 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/C8H12.C5H8O2.Rh/c1-2-4-6-8-7-5-3-1;1-4(6)3-5(2)7;/h1-2,7-8H,3-6H2;3,6H,1-2H3;/b2-1-,8-7-;4-3-;
Clave InChI
BUYVJWVYKPKZEX-DWVXZKBMSA-N
Nota de análisis
Assay (to C, H): ≥ 96.0 %
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable