8.22283
Metanol
≥99.5% (GC), for preparative purposes, for synthesis, for cleaning, for extraction, for analytical purposes, EMPLURA®
Sinónimos:
Alcohol metílico
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Metanol, for preparative purposes, EMPLURA®
grado
for extraction
for synthesis
Nivel de calidad
densidad de vapor
1.11 (vs air)
presión de vapor
128 hPa ( 20 °C)
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
descripción
for analytical purposes
Línea del producto
EMPLURA®
Ensayo
≥99.5% (GC)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
725 °F
potencia
5628 mg/kg LD50, oral (Rat)
17100 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
lim. expl.
36 %
dilution
(low-cost alternative, for basic applications)
impurezas
≤0.1% Water
residuo de evap.
≤0.0010%
índice de refracción
n20/D 1.329 (lit.)
Viscosidad cinemática
0.54-0.59 cSt(20 °C)
bp
64.7 °C (lit.)
mp
−98 °C (lit.)
temperatura de transición
flash point 9.7 °C
densidad
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
Clave InChI
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Nota de análisis
Identity (IR): conforms
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.791 - 0.792
Evaporation residue: ≤ 0.0010 %
Water: ≤ 0.10 %
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órganos de actuación
Eyes,Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
9.7 °C - closed cup
Los clientes también vieron
Contenido relacionado
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.