Documentos clave
8.22188
Sigma-Aldrich
TWEEN® 85
for synthesis
Sinónimos:
Polyoxyethylene sorbitan trioleate
About This Item
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
presión de vapor
1.4 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Formulario
liquid
potencia
>36000 mg/kg LD50, oral (Rat)
temperatura de transición
flash point >149 °C (DIN 51758)
densidad
1.03 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
Nota de análisis
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.028 - 1.033
Hydroxyl value: 39 - 52
Saponification value: 80 - 95
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Información legal
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
300.2 °F - DIN 51758
Punto de inflamabilidad (°C)
> 149 °C - DIN 51758