Documentos clave
8.22115
Sigma-Aldrich
Dimethyl oxalate
for synthesis
Sinónimos:
Dimethyl oxalate, Oxalic acid dimethyl ester, Methyl oxalate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H6O4
Número de CAS:
Peso molecular:
118.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
Número índice de la CE:
209-053-6
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
presión de vapor
3 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Formulario
crystals
temp. de autoignición
480 °C
pH
1 (20 °C, 60 g/L in H2O)
bp
163-164 °C/1013 hPa
mp
50-53 °C
temperatura de transición
flash point 75 °C
solubilidad
60 g/L
densidad
1.15 g/cm3 at 54 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/C4H6O4/c1-7-3(5)4(6)8-2/h1-2H3
Clave InChI
LOMVENUNSWAXEN-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
167.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
75 °C - closed cup