Documentos clave
8.21017
Sigma-Aldrich
Diphenyl sulfide
for synthesis
Sinónimos:
Diphenyl sulfide, Phenyl sulfide
About This Item
Fórmula lineal:
(C6H5)2S
Número de CAS:
Peso molecular:
186.27
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352113
Número índice de la CE:
205-371-4
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
presión de vapor
0.01 hPa ( 25 °C)
Ensayo
≥98.0% (GC)
Formulario
liquid
potencia
544 mg/kg LD50, oral (Rat)
12543 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
296 °C/1013 hPa
mp
-40 °C
temperatura de transición
flash point >110 °C
densidad
1.11 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/C12H10S/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
Clave InChI
LTYMSROWYAPPGB-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.112 - 1.114
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup