Documentos clave
8.20502
Sigma-Aldrich
Cumene hydroperoxide
(80% solution in cumene) for synthesis
Sinónimos:
α,α-Dimethylbenzyl hydroperoxide
About This Item
Código UNSPSC:
12352120
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Formulario
liquid
potencia
573 mg/kg LD50, oral (Rat)
idoneidad de la reacción
reagent type: oxidant
pH
>5 (20 °C, 13 g/L in H2O)
bp
116 °C/20 hPa
mp
<-30 °C
temperatura de transición
flash point 57 °C
densidad
1.03 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
15-25°C
Categorías relacionadas
Nota de análisis
Assay (iodometric): 82.0 - 87.0 %
Identity (IR): passes test
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Self-react. F - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Órganos de actuación
Lungs, Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
134.6 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
57 °C