Documentos clave
8.20252
Sigma-Aldrich
Dibutyl sulfide
for synthesis
Sinónimos:
Dibutyl sulfide, Butyl sulfide
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)3S(CH2)3CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
146.29
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352113
Número índice de la CE:
208-870-5
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
presión de vapor
26 hPa ( 80 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
≥96.0% (GC)
Formulario
liquid
potencia
2220 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
188.7 °C/1013 hPa
mp
-80 °C
temperatura de transición
flash point 62 °C
densidad
0.84 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
S(CCCC)CCCC
InChI
1S/C8H18S/c1-3-5-7-9-8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3
Clave InChI
HTIRHQRTDBPHNZ-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.837 - 0.839
Identity (IR): passes test
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
170.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
77 °C - closed cup