Documentos clave
8.20240
Sigma-Aldrich
tert-Butylbenzene
for synthesis
Sinónimos:
tert-Butylbenzene, 2-Methyl-2-phenylpropane
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)3CC6H5
Número de CAS:
Peso molecular:
134.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
Número índice de la CE:
202-632-4
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
presión de vapor
1.33 hPa ( 13 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.0% (GC)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
445 °C
potencia
3045 mg/kg LD50, oral (Rat)
lim. expl.
0.8-5.6 % (v/v)
mp
-58 °C
temperatura de transición
flash point 44 °C
solubilidad
29.5 mg/L
densidad
0.87 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/C10H14/c1-10(2,3)9-7-5-4-6-8-9/h4-8H,1-3H3
Clave InChI
YTZKOQUCBOVLHL-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.865 - 0.866
Identity (IR): passes test
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
116.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
47 °C - closed cup