Documentos clave
8.20024
Sigma-Aldrich
Ethylamine
(70% aqueous solution) for synthesis
Sinónimos:
Aminoethane, Monoethylamine
About This Item
Código UNSPSC:
12352116
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
presión de vapor
460 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
200
300
Formulario
liquid
temp. de autoignición
375 °C
potencia
400 mg/kg LD50, oral (Rat)
265 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
lim. expl.
3.0-12.8 % (v/v)
pH
>14 (20 °C in H2O)
bp
39 °C/1013 hPa
mp
<-70 °C
temperatura de transición
flash point -26 °C
densidad
0.81 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
Aplicación
  • Exploring the Biomedical Potential of Terpenoid Alkaloids: Discusses the synthesis of terpenoid alkaloids, including the introduction of ethylamine, highlighting their structures and biomedical applications (X Wang, J Xin, L Sun, Y Sun, Y Xu, F Zhao, C Niu, S Liu - Molecules, 2024). Link.
Nota de análisis
Assay (acidimetric): 68.0 - 72.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.803 - 0.812
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°C)
-26 °C