Assay isomers (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a) Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.000 - 1.005 Water (K. F.): ≤ 2.0 % Identity (IR): passes test Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
185.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
85 °C - closed cup