Documentos clave
8.18559
Sigma-Aldrich
Allyl cyanoacetate
for synthesis
Sinónimos:
Allyl cyanoacetate, Cyanoacetic acid allyl ester
About This Item
Fórmula lineal:
NCCH2COOCH2CH=CH2
Número de CAS:
Peso molecular:
125.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352117
Número índice de la CE:
236-423-4
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
presión de vapor
0.05 hPa
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.0% (GC)
Formulario
liquid
potencia
160 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
89-90 °C/5 hPa
mp
-40.0 °C
temperatura de transición
flash point 91 °C
densidad
1.072 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
N#CCC(=O)OCC=C
InChI
1S/C6H7NO2/c1-2-5-9-6(8)3-4-7/h2H,1,3,5H2
Clave InChI
WXKCRCGKCOKJEF-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.072 - 1.073
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3