Documentos clave
8.18382
Sigma-Aldrich
Diethylene glycol mono-n-hexyl ether
for synthesis
Sinónimos:
Diethylene glycol mono-n-hexyl ether, 2-(2-n-Hexyloxyethoxy)ethanol
About This Item
Fórmula lineal:
HO(CH2)2O(CH2)2O(CH2)5CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
190.28
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
Número índice de la CE:
203-988-3
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
presión de vapor
<0.01 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
≥97.0% (GC)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
210 °C
potencia
2400 mg/kg LD50, oral (Rat)
1395 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
lim. expl.
1.1-6.3 % (v/v)
pH
5-7 (20 °C, 200 g/L in H2O)
bp
260 °C/1013 hPa
mp
-41--39 °C
temperatura de transición
flash point 123 °C
densidad
0.93 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/C10H22O3/c1-2-3-4-5-7-12-9-10-13-8-6-11/h11H,2-10H2,1H3
Clave InChI
GZMAAYIALGURDQ-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.932 - 0.934
Identity (IR): passes test
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
253.4 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
123 °C