Documentos clave
8.18165
Sigma-Aldrich
ß-Nitrostyrene
for synthesis
Sinónimos:
ß-Nitrostyrene, ω-Nitrostyrene, (1-Nitro-2-phenyl)ethylene
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H7NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
149.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352102
Número índice de la CE:
203-066-0
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (GC)
temp. de autoignición
250 °C
bp
250-260 °C
mp
54-57 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[N+](=O)([O-])\C=C\c1ccccc1
InChI
1S/C8H7NO2/c10-9(11)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-7H/b7-6+
Clave InChI
PIAOLBVUVDXHHL-VOTSOKGWSA-N
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 54 °C
Melting range (upper value): ≤ 57 °C
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
No data available
Punto de inflamabilidad (°C)
No data available