Documentos clave
8.16102
Sigma-Aldrich
Octyl gallate
for synthesis
Sinónimos:
Octyl gallate, Gallic acid octyl ester, Octyl gallate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H22O5
Número de CAS:
Peso molecular:
282.33
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
Número índice de la CE:
213-853-0
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (HPLC)
potencia
1960 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
100-101 °C
InChI
1S/C15H22O5/c1-2-3-4-5-6-7-8-20-15(19)11-9-12(16)14(18)13(17)10-11/h9-10,16-18H,2-8H2,1H3
Clave InChI
NRPKURNSADTHLJ-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 98 °C
Melting range (upper value): ≤ 102 °C
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable