Documentos clave
8.14659
Sigma-Aldrich
Dimethyl glutarate
for synthesis
Sinónimos:
Dimethyl glutarate, Pentanedioic acid dimethyl ester
About This Item
Fórmula lineal:
CH3-OOC-(CH2)3-COO-CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
160.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
Número índice de la CE:
214-277-2
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
presión de vapor
0.13 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Formulario
liquid
temp. de autoignición
365 °C
potencia
8191 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2250 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
lim. expl.
0.9-7.9 % (v/v)
Viscosidad cinemática
2.5 cSt(25 °C)
bp
210-215 °C/1013 hPa
mp
-37 °C
temperatura de transición
flash point 107 °C
densidad
1.09 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
O(C)C(=O)CCCC(=O)OC
InChI
1S/C7H12O4/c1-10-6(8)4-3-5-7(9)11-2/h3-5H2,1-2H3
Clave InChI
XTDYIOOONNVFMA-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
228.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
109.00 °C - closed cup