Documentos clave
8.14254
Sigma-Aldrich
Levulinic acid
for synthesis
Sinónimos:
Levulinic acid, 4-Oxopentanoic acid, 4-Oxovalerianic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H8O3
Número de CAS:
Peso molecular:
116.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número índice de la CE:
204-649-2
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (acidimetric)
Formulario
solid
potencia
1850 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
245-246 °C/1013 mbar
mp
26-29 °C
temperatura de transición
flash point 98 °C
solubilidad
675 g/L
densidad
1.13 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
OC(=O)CCC(=O)C
InChI
1S/C5H8O3/c1-4(6)2-3-5(7)8/h2-3H2,1H3,(H,7,8)
Clave InChI
JOOXCMJARBKPKM-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Water (K. F.): ≤ 1.0 %
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
208.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
98 °C - closed cup