Documentos clave
8.14151
Sigma-Aldrich
Potassium superoxide
for synthesis
Sinónimos:
Potassium superoxide, Potassium peroxide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
KO2
Número de CAS:
Peso molecular:
71.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352304
Número índice de la CE:
234-746-5
Nivel de calidad
idoneidad de la reacción
reagent type: oxidant
pH
>7 (20 °C in H2O)
mp
380 °C
densidad
2.14 g/cm3
InChI
1S/K.O2/c;1-2/q+1;
Clave InChI
CLSKHAYBTFRDOV-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (manganometric): ≥ 90.0 %
KOH (acidimetric): ≤ 4.0 %