Documentos clave
8.14136
Sigma-Aldrich
2-(2-Nitroethyl)-1,3-dioxolane
for synthesis
Sinónimos:
2-(2-Nitroethyl)-1,3-dioxolane, 3-Nitropropionaldehyde ethylene glycol acetal
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H9NO4
Número de CAS:
Peso molecular:
147.13
Código UNSPSC:
12352102
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (GC)
bp
88-90 °C/1 hPa
densidad
1.25 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.245 - 1.247
Identity (IR): passes test
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable