Documentos clave
8.14126
Sigma-Aldrich
2-Mercaptobenzimidazole
for synthesis
Sinónimos:
2-Mercaptobenzimidazole, 2-Benzimidazolethiol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H6N2S
Número de CAS:
Peso molecular:
150.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352105
Número índice de la CE:
209-502-6
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (HPLC)
Formulario
powder
temp. de autoignición
480 °C
potencia
300 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
285-290 °C
solubilidad
0.3 g/L
densidad
1.42 g/cm3
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/C7H6N2S/c10-7-8-5-3-1-2-4-6(5)9-7/h1-4H,(H2,8,9,10)
Clave InChI
YHMYGUUIMTVXNW-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1A - STOT RE 2
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
752.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
> 400 °C - closed cup