Documentos clave
8.14029
Sigma-Aldrich
(4-Pyridylthio)acetic acid
for synthesis
Sinónimos:
(4-Pyridylthio)acetic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H7NO2S
Número de CAS:
Peso molecular:
169.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número índice de la CE:
233-765-6
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (acidimetric)
temp. de autoignición
305 °C
mp
255-258 °C (decomposes)
densidad aparente
340‑390 kg/m3
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
S(CC(=O)[O-])c1ccncc1
InChI
1S/C7H7NO2S/c9-7(10)5-11-6-1-3-8-4-2-6/h1-4H,5H2,(H,9,10)/p-1
Clave InChI
PGUPJAPHYIEKLT-UHFFFAOYSA-M
Categorías relacionadas
Nota de análisis
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable