Documentos clave
8.11689
Sigma-Aldrich
Kryptofix® 5
for synthesis
Sinónimos:
Kryptofix® 5, 1,13-Bis(8-quinolyl)-1,4,7,10,13-pentaoxatridecane, 8,8-(1,4,7,10,13-Pentaoxatridecylene)-diquinoline
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C26H28N2O5
Número de CAS:
Peso molecular:
448.51
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352112
Número índice de la CE:
260-674-9
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Formulario
powder
mp
72-76 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
n1c2c(ccc1)cccc2OCCOCCOCCOCCOc3c4ncccc4ccc3
InChI
1S/C26H28N2O5/c1-5-21-7-3-11-27-25(21)23(9-1)32-19-17-30-15-13-29-14-16-31-18-20-33-24-10-2-6-22-8-4-12-28-26(22)24/h1-12H,13-20H2
Clave InChI
GHYUCQLUMXYVRT-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Kryptofix® 5 for synthesis. CAS 57310-75-5, molar mass 448.52 g/mol.
Nota de análisis
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 72 °C
Melting range (upper value): ≤ 76 °C
Identity (IR): passes test
Información legal
Kryptofix is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable