Documentos clave
8.06210
Sigma-Aldrich
1-Bromonaphthalene
for synthesis
Sinónimos:
1-Bromonaphthalene, α-Naphthyl bromide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H7Br
Número de CAS:
Peso molecular:
207.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
Número índice de la CE:
201-965-2
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
presión de vapor
0.013 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Formulario
liquid
potencia
810 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
281 °C/1013 hPa
temperatura de transición
flash point 67 °C
densidad
1.48 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
Brc1c2c(ccc1)cccc2
InChI
1S/C10H7Br/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7H
Clave InChI
DLKQHBOKULLWDQ-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay
- GC, area%:
≥ 95 %
- 2-Bromonaphthaline: ≤ 5 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.478 - 1.487
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
110 °C - closed cup