8.05965
Methyl propyl ketone
for synthesis
Sinónimos:
Methyl propyl ketone, 2-Pentanone
About This Item
Productos recomendados
grado
for synthesis
synthesis grade
Nivel de calidad
presión de vapor
37 hPa ( 20 °C)
Ensayo
≥99% (GC)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
449 °C
potencia
1600 mg/kg LD50, oral (Rat)
6500 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
lim. expl.
1.5-8.2 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
bp
101-103 °C/1013 hPa
mp
-78 °C
temperatura de transición
flash point 7 °C
densidad
0.81 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
O=C(CCC)C
InChI
1S/C5H10O/c1-3-4-5(2)6/h3-4H2,1-2H3
Clave InChI
XNLICIUVMPYHGG-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Nota de análisis
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.805 - 0.808
Identity (IR): passes test
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
46.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
8 °C - closed cup