Documentos clave
8.03257
Sigma-Aldrich
N-Phenyl-2,2′-iminodiethanol
for synthesis
Sinónimos:
N-Phenyl-2,2′-iminodiethanol
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5N(CH2CH2OH)2
Número de CAS:
Peso molecular:
181.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
Número índice de la CE:
204-368-5
NACRES:
NA.22
presión de vapor
<1 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
temp. de autoignición
380 °C (DIN 51794)
potencia
3400 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
8.2 (50 °C, 3 g/L in H2O)
mp
54-59 °C
temperatura de transición
flash point 200 °C
solubilidad
3 g/L
densidad
1.1 g/cm3 at 60 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
N(CCO)(CCO)c1ccccc1
InChI
1S/C10H15NO2/c12-8-6-11(7-9-13)10-4-2-1-3-5-10/h1-5,12-13H,6-9H2
Clave InChI
OJPDDQSCZGTACX-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (HClO₄): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 54 °C
Melting range (upper value): ≤ 58 °C
Identity (IR): passes test
Pictogramas
CorrosionHealth hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - STOT RE 2
Órganos de actuación
Blood
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2