Documentos clave
8.03248
Sigma-Aldrich
2,4-Dinitroaniline
for synthesis
About This Item
Código UNSPSC:
12352116
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
presión de vapor
<0.001 hPa ( 25 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.0% (GC)
Formulario
powder
temp. de autoignición
>365 °C
pH
7 (1 g/L in H2O)
bp
>300 °C (decomposes)
mp
177-180 °C
temperatura de transición
flash point 224 °C
solubilidad
1 g/L
densidad aparente
800 kg/m3
temp. de almacenamiento
2-30°C
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 177 °C
Melting range (upper value): ≤ 180 °C
Identity (IR): passes test
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
435.2 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
224 °C