Documentos clave
8.03105
Sigma-Aldrich
Diethyl sulfate
for synthesis
Sinónimos:
Diethyl sulfate, Sulfuric acid diethyl ester, Ethyl sulfate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
154.18
Número MDL:
Número índice de la CE:
200-589-6
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
presión de vapor
0.25 hPa ( 20 °C)
temp. de autoignición
436 °C
potencia
880 mg/kg LD50, oral (Rat)
944 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
lim. expl.
1.8-12.2 % (v/v)
mp
-25 °C
temperatura de transición
flash point 104 °C
solubilidad
7 g/L (Hydrolysis)
densidad
1.18 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/C4H10O4S/c1-3-7-9(5,6)8-4-2/h3-4H2,1-2H3
Clave InChI
DENRZWYUOJLTMF-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
for synthesis
Aplicación
Diethyl sulfate for synthesis. CAS 64-67-5, chemical formula SO₂(OC₂H₅)₂.
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°C)
104 °C