Documentos clave
8.02295
Sigma-Aldrich
4-Chloro-3-methylphenol
for synthesis
Sinónimos:
4-Chloro-3-methylphenol, 4-Chloro-m-cresol, 2-Chloro-5-hydroxytoluene
About This Item
Fórmula lineal:
4-(Cl)-3-(CH3)C6H3OH
Número de CAS:
Peso molecular:
142.58
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
Número índice de la CE:
200-431-6
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
presión de vapor
<0.1 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.0% (GC)
Formulario
powder
temp. de autoignición
590 °C
potencia
1830 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
pH
6.5 (20 °C, 1 g/L in H2O)
bp
235-239 °C/1013 hPa
mp
63-65 °C
temperatura de transición
flash point 118 °C
solubilidad
3.9 g/L
densidad
1.37 g/cm3 at 20 °C
densidad aparente
800 kg/m3
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
Clc1c(cc(cc1)O)C
InChI
1S/C7H7ClO/c1-5-4-6(9)2-3-7(5)8/h2-4,9H,1H3
Clave InChI
CFKMVGJGLGKFKI-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
  • Compression of mono-4 chloro, 3-methylphenyl phosphate ester and di-4 chloro, 3-methylphenyl phosphate ester through kinetic study: This study discusses a method using 4-chloro-3-methylphenol and POCl3 taken in a 2:1 ratio, exploring their kinetic behaviors (AR Teli, AA Khan, SH Dar, A Rashid, 2017).
  • Commercially Important Chlorinated Phenols: Reviews the usage of 4-chloro-3-methylphenol among other chlorinated phenols in various industrial applications (K Smith, G El-Hiti).
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 64 °C
Melting range (upper value): ≤ 67 °C
Identity (IR): passes test
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
244.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
118.0 °C - closed cup