Documentos clave
8.01976
Sigma-Aldrich
Isobutyryl chloride
for synthesis
Sinónimos:
Isobutyryl chloride, 2-Methylpropionyl chloride
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)2CHCOCl
Número de CAS:
Peso molecular:
106.55
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número índice de la CE:
201-194-1
presión de vapor
57 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (GC)
temp. de autoignición
325 °C
potencia
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
lim. expl.
2.1-8.2 % (v/v)
pH
<7 ( in H2O)
mp
-90 °C
temperatura de transición
flash point 8.5 °C
densidad
1.01 g/cm3 at 20 °C
InChI
1S/C4H7ClO/c1-3(2)4(5)6/h3H,1-2H3
Clave InChI
DGMOBVGABMBZSB-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.008 - 1.009
Identity (IR): passes test
Pictogramas
FlameCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
46.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
8 °C - closed cup