Documentos clave
8.01480
Sigma-Aldrich
2-Ethylbutyric acid
for synthesis
Sinónimos:
2-Ethylbutyric acid, Diethylacetic acid
About This Item
Fórmula lineal:
C2H5CH(C2H5)COOH
Número de CAS:
Peso molecular:
116.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número índice de la CE:
201-796-4
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
presión de vapor
0.2 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (GC)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
345 °C
potencia
2200 mg/kg LD50, oral (Rat)
478 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
lim. expl.
1.4 % (v/v)
pH
3 (20 °C, 18 g/L in H2O)
bp
192-194 °C/1013 hPa
mp
-14 °C
temperatura de transición
flash point 87 °C
solubilidad
18 g/L
densidad
0.92 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/C6H12O2/c1-3-5(4-2)6(7)8/h5H,3-4H2,1-2H3,(H,7,8)
Clave InChI
OXQGTIUCKGYOAA-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.922 - 0.923
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
188.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
87 °C - closed cup