Documentos clave
8.00610
Sigma-Aldrich
Hydroxypropyl methacrylate
(stabilised)
Sinónimos:
Hydroxypropyl methacrylate, Methacrylic acid 2-hydroxypropyl ester
About This Item
Fórmula lineal:
CH2=C(CH3)COOCH2CH(OH)CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
144.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
Número índice de la CE:
248-666-3
presión de vapor
0.1 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
temp. de autoignición
355 °C
potencia
>4000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
6 (20 °C, 50 g/L in H2O)
bp
240 °C/1013 hPa
mp
-58 °C
temperatura de transición
flash point 101 °C
solubilidad
107 g/L
densidad
1.029 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
O(C(CO)C)C(=O)C(=C)C
InChI
1S/C7H12O3/c1-5(2)7(9)10-6(3)4-8/h6,8H,1,4H2,2-3H3
Clave InChI
ZMARGGQEAJXRFP-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay isomers (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.027 - 1.030
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
213.8 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
101 °C