70748
Coprecipitante Pellet Paint® NF
Non-fluorescent visible DNA co-precipitant for automated sequencing applications
Sinónimos:
DNA carrier, DNA precipitator, PELLET PAINT® for sequencing, PELLET PAINT® precipitant, RNA carrier, RNA precipitator, non-fluorescent PELLET PAINT®, nucleic acid precipitator, pellet visualizer
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
form
liquid
manufacturer/tradename
Novagen®
storage condition
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
- Precipitación rápida y eficiente de los productos de secuenciación de ciclo BigDye®
- Eliminación eficiente de los colorantes terminadores
- Visualización directa y rastreo del material precipitado
- Sin efecto en la reacción de secuenciación
- Sustituto del coprecipitante Pellet Paint original para aplicaciones de detección con fluorescencia
El coprecipitante Pellet Paint NF es un portador marcado con un colorante no fluorescente compatible con la secuenciación fluorescente. Facilita la eliminación rápida de los terminadores BigDye durante la precipitación con alcohol de los productos de reacción de secuenciación del ciclo. Las reacciones de secuenciación del ciclo pueden precipitarse rápidamente con 1 µl de portador por reacción y tiempos de centrifugación de 10 minutos. El portador, fácilmente visualizado, proporciona una confirmación sencilla de que la precipitación ha tenido lugar. Los productos de reacción de la secuenciación sedimentan eficazmente y los terminadores marcados con colorante permanecen en el sobrenadante durante la precipitación con alcohol utilizando los protocolos de precipitación estándares de Applied Biosystems. La resuspensión de los productos de reacción de la secuenciación sedimentados en formamida desionizada puede confirmarse comprobando la disolución del portador. El coprecipitante Pellet Paint NF es completamente compatible con el BigDye Terminator Cycle Sequencing Ready Reaction ABI PRISM®. Para evitar una manipulación extra de la muestra, puede añadirse el coprecipitante Pellet Paint NF directamente a la mezcla de reacción, la plantilla de ADN, las muestras de PCR sin procesar o la dilución de tampón antes de la reacción de secuenciación de ciclo. El PelletPaint NF absorbe en el intervalo ultravioleta, pero son posibles mediciones espectrofotométricas precisas de las muestras de ADN o ARN; el cociente de absorbancia (suministrado con cada paquete de Pellet PaintNF) puede utilizarse como factor de corrección cuando se determine la concentración de ácido nucleico. El coprecipitante PelletPaint NF no tiene ningún efecto detectable en la reacción de secuenciación o la precisión de la secuencia. El coprecipitante Pellet Paint NF es un sustituto útil del coprecipitante PelletPaint original en las aplicaciones en las que se utiliza detección fluorescente.
Features and Benefits
- Precipitación rápida y eficiente de los productos de secuenciación de ciclo BigDye®
- Eliminación eficiente de los colorantes terminadores
- Visualización directa y rastreo del material precipitado
- Sin efecto en la reacción de secuenciación
- Sustituto del coprecipitante Pellet Paint original para aplicaciones de detección con fluorescencia
Components
•: 1 ml o 8 ml: Acetato de sodio 3 M, pH 5,2
Warning
Legal Information
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c