Documentos clave
672157-M
Sigma-Aldrich
Urokinase Substrate I, Colorimetric - Calbiochem
Sinónimos:
Urokinase Substrate I, Colorimetric - Calbiochem, z-VGR- pNA, z-VGR-pNA
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C27H36N8O7 · xC2H4O2
Peso molecular:
584.62 (free base basis)
Código UNSPSC:
12352200
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
≥95% (HPLC)
Formulario
lyophilized solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
desiccated
color
white to off-white
solubilidad
water: 5 mg/mL
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
This product has been discontinued.
A synthetic amino acid substrate for urokinase.
Sold on the basis of substrate content.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Primary Target
Urokinase Substrate
Advertencia
Toxicity: Standard Handling (A)
Secuencia
Z-Val-Gly-Arg-pNA
Forma física
Contains 45 mg D-mannitol and 5 mg substrate.
Otras notas
Verheijen, J.H., et al. 1984. Methods Enzym. Anal.5, 425.