654271
MetAP2 Inhibitor, A832234 - Calbiochem
Sinónimos:
Methionine aminopeptidase-2 Inhibitor, 2-[({2-[(1Z)-3-(Diethylamino)-1-propenyl]-4-fluorophenyl}-sulfonyl)amino]-5,6,7,8-tetrahydro-1-naphthalenecarboxylic Acid, Methionyl aminopeptidase 2 Inhibitor
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥97% (HPLC)
Formulario
solid
potencia
11 nM IC50
color
light beige
solubilidad
DMSO: 5 mg/mL, pale yellow
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Reconstitución
Código de clase de almacenamiento
10-13 - German Storage Class 10 to 13