6.18603
Vanillin
for synthesis
Sinónimos:
Vanillin
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3O)(OH)C6H3CHO
Número de CAS:
Peso molecular:
152.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
Productos recomendados
grado
for synthesis
cadena SMILES
O(C)c1c(ccc(c1)C=O)O
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-8-4-6(5-9)2-3-7(8)10/h2-5,10H,1H3
Clave InChI
MWOOGOJBHIARFG-UHFFFAOYSA-N