6.18549
Heptano
for chromatography
Sinónimos:
Heptane
About This Item
Productos recomendados
grado
for chromatography
Nivel de calidad
densidad de vapor
3.5 (vs air)
presión de vapor
40 mmHg ( 20 °C)
83 mmHg ( 37.7 °C)
temp. de autoignición
433 °F
lim. expl.
7 %
índice de refracción
n20/D 1.387 (lit.)
bp
98 °C (lit.)
mp
−91 °C (lit.)
densidad
0.684 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCCCCC
InChI
1S/C7H16/c1-3-5-7-6-4-2/h3-7H2,1-2H3
Clave InChI
IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
- Identification of Different Classes of VOCs Based on Optical Emission Spectra Using a Dielectric Barrier Helium Plasma Coupled with a Mini Spectrometer.: This paper describes a novel analytical technique for identifying volatile organic compounds, including n-heptane, demonstrating the versatility of plasma spectroscopy in chemical analysis (Mao et al., 2024).
- Rapid online analysis of n-alkanes in gaseous streams via APCI mass spectrometry.: This research discusses a rapid analytical method for detecting n-alkanes like n-heptane in gaseous streams, showcasing advancements in mass spectrometry for real-time environmental monitoring (Wentrup et al., 2024).
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
24.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-4 °C - closed cup