Documentos clave
6.18281
Supelco
Methyl cellulose
4000 cPs
Sinónimos:
Methyl cellulose
About This Item
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352201
cadena SMILES
[*]OC[C@H]1O[C@@H](O[C@@H]2[C@@H](CO[*])O[C@@H](O[*])[C@H](O[*])[C@H]2O[*])[C@H](O[*])[C@@H](O[*])[C@@H]1O[*]
Clave InChI
YLGXILFCIXHCMC-JHGZEJCSSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable