Documentos clave
6.04717
Sigma-Aldrich
2,2,4-Trimetilpentano
for chromatography
Sinónimos:
Isooctano
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)2CHCH2C(CH3)3
Número de CAS:
Peso molecular:
114.23
Beilstein:
1696876
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
grado
for chromatography
Nivel de calidad
densidad de vapor
3.9 (vs air)
presión de vapor
41 mmHg ( 21 °C)
temp. de autoignición
745 °F
lim. expl.
6 %
índice de refracción
n20/D 1.391 (lit.)
bp
98-99 °C (lit.)
mp
−107 °C (lit.)
densidad
0.692 g/mL at 25 °C (lit.)
idoneidad
suitable for chromatography
cadena SMILES
CC(C)CC(C)(C)C
InChI
1S/C8H18/c1-7(2)6-8(3,4)5/h7H,6H2,1-5H3
Clave InChI
NHTMVDHEPJAVLT-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Isooctaneis a volatile organic solvent used in chromatography, often as an exchange solventfor analyzing multiclass pesticide residues together with hexane and toluene.
Aplicación
Isooctane can be used as:
  • A solvent in the liquid chromatograph-massspectrometer-computer analytical system for the separation of several polynuclear hydrocarbons.
  • One of the eluent solvents in the normal-phase analysis of lipids.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
10.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-12 °C - closed cup
Visite la Librería de documentos
Atmospheric pressure ionization mass spectrometry. Corona discharge ion source for use in a liquid chromatograph-mass spectrometer-computer analytical system
Carroll DI, et al.
Analytical Chemistry, 47(14), 2369-2373 (1975)
Evaluation of common organic solvents for gas chromatographic analysis and stability of multiclass pesticide residues
Mastovska K and Lehotay SJ
Journal of Chromatography A, 1040(2), 259-272 (2004)