572660
SU11652
A cell-permeable pyrrole-indolinone compound that acts as a potent, reversible, and ATP-competitive tyrosine kinase receptor and angiogenic inhibitor.
Sinónimos:
SU11652, 5-[(Z)-(5-Chloro-2-oxo-1,2-dihydro-3H-indol-3-ylidene)methyl]-N-[2-(diethylamino)ethyl]-2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxamide, PDGFR Tyrosine Kinase Inhibitor VIII, VEGFR Tyrosine Kinase Inhibitor XVII, VEGFR2 Kinase Inhibitor XIV
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥95% (HPLC)
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
orange
solubilidad
DMSO: 4 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Clc1cc2c(cc1)NC(=O)\C\2=C/c3[nH]c(c(c3C)C(=O)NCCN(CC)CC)C
InChI
1S/C22H27ClN4O2/c1-5-27(6-2)10-9-24-22(29)20-13(3)19(25-14(20)4)12-17-16-11-15(23)7-8-18(16)26-21(17)28/h7-8,11-12,25H,5-6,9-10H2,1-4H3,(H,24,29)(H,26,28)/b17-12-
Clave InChI
XPLJEFSRINKZLC-ATVHPVEESA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
PDGFRB
Envase
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Sun, L., et al. 2003. J. Med. Chem.46, 1116.
Liao, A.T., et al. 2002. Blood100, 585.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1