565793
γ-Secretase Inhibitor XXIV, BMS299897
The γ-Secretase Inhibitor XXIV, BMS299897, also referenced under CAS 290315-45-6, controls the biological activity of γ-Secretase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Neuroscience applications.
Sinónimos:
γ-Secretase Inhibitor XXIV, BMS299897, 4-(2-((1R)-1-(((4-Chlorophenyl)sulfonyl)-2,5-difluoroanilino)ethyl)-5-fluorophenyl)butanoic acid, BMS-299897, BMS 299897
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥97% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
white
solubilidad
ethanol: 100 mM
DMSO: 50 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
FC1=CC(CCCC(O)=O)=C([C@@H](C)N(S(=O)(C2=CC=C(Cl)C=C2)=O)C3=C(F)C=CC(F)=C3)C=C1
InChI
1S/C24H21ClF3NO4S/c1-15(21-11-7-18(26)13-16(21)3-2-4-24(30)31)29(23-14-19(27)8-12-22(23)28)34(32,33)20-9-5-17(25)6-10-20/h5-15H,2-4H2,1H3,(H,30,31)/t15-/m1/s1
Clave InChI
IZAOBRWCUGOKNH-OAHLLOKOSA-N
Descripción general
Envase
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Barten, D.M., et al. 2005. J. Pharmacol. Exp. Ther.312, 635.
Anderson, J.J., et al. 2005. Biochem. Pharmacol.69, 689.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable