Documentos clave
554994
Sigma-Aldrich
RHC-80267
Selective inhibitor of DAG lipase activity in canine platelets (IC₅₀ = 4 nM) and in a variety of mammalian cells.
Sinónimos:
RHC-80267, 1,6- bis(Cyclohexyloximinocarbonylamino)hexane
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H34N4O4
Número de CAS:
Peso molecular:
394.51
Número MDL:
Código UNSPSC:
51111800
NACRES:
NA.77
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
color
white to off-white
solubilidad
DMSO: 25 mg/mL
ethanol: 25 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
10-30°C
InChI
1S/C20H34N4O4/c25-19(27-23-17-11-5-3-6-12-17)21-15-9-1-2-10-16-22-20(26)28-24-18-13-7-4-8-14-18/h1-16H2,(H,21,25)(H,22,26)
Clave InChI
RXSVYGIGWRDVQC-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Selective inhibitor of DAG lipase activity in canine platelets (IC50 = 4 nM) and in a variety of mammalian cells. Also inhibits glucose- and carbachol-induced insulin release from intact islets. An inhibitor of Angiotensin II (Cat. No. 05-23-0101) and ATP-induced synthesis of 6-keto-prostaglandin F1α.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Cell permeable: no
Primary Target
DAG lipase
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Target IC50: 4 nM against DAG lipase activity in canine platelets
Advertencia
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstitución
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Otras notas
Shinoda, J., et al. 1997. Arterioscler. Thromb. Vasc. Biol. 17, 295.
Shinoda, J., et al. 1997. Eur. J. Endocrinol. 136, 207.
Konrad, R.J., et al. 1994. Biochemistry 33, 13284.
Mason-Garcia, M., et al. 1992. Am. J. Physiol.262, C1197.
Balsinde, J., et al. 1991. J. Biol. Chem.266, 15638.
Información legal
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable