Documentos clave
5.33574
Sigma-Aldrich
TRPML3 Activator, ML123
Sinónimos:
TRPML3 Activator, ML123, 4-Chloro-N-(2-morpholinocyclohexyl)benzenesulfonamide, SF-21, CID2911646, ML123, ML 123, Transient Receptor Potential Channel 3 Activator, SID24801657, Racemate, SR-1984
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H23ClN2O3S
Número de CAS:
Peso molecular:
358.88
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.77
Ensayo
≥92% (HPLC)
Nivel de calidad
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
off-white
solubilidad
DMSO: 50 mg/mL
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
C1CCC(C(C1)NS(=O)(=O)C2=CC=C(C=C2)Cl)N3CCOCC3
Clave InChI
AYQCZQKMGKDZPS-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
A non-cytotoxic morpholinyl-cyclohexylbenzenesulfonamide compound that acts as a selective agonist of TRPML3 channel (EC50 = 873 nM in hTRPML3-YPF transfected HEK293 cells). Displays significantly weaker agonistic activity for TRPML2 channel (54.5% at 10 µM) and is shown to be inactive against hTRPML1, hTRPM2, mTRPV2, hTRPC3, drTRPN1, and hTRPA1 (~10 µM). Also binds to sigma-1 receptor at much higher concentrations (IC50 = 31 µM).
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Cell permeable: yes
Primary Target
TRPML3
Reversible: yes
Envase
Packaged under inert gas
Advertencia
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstitución
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Otras notas
Antolin, A.A., and Mestres, J. 2015. ACS Chem. Biol.10, 395.
Grimm, C., et al. 2012. J. Biol. Chem.287, 22701.
Saldanha, S., et al. 2010. Probe Reports from the NIH Molecular Libraries Program.
Grimm, C., et al. 2010. Chem. Biol.17, 135.
Información legal
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable