5.30656
LTA4 Epoxide Hydrolase Inhibitor, ARM1
Sinónimos:
LTA4 Epoxide Hydrolase Inhibitor, ARM1, 4-(4-Benzylphenyl)-thiazol-2-amine, Leukotriene A4 Epoxide Hydrolase Inhibitor, LTA₄ Hydrolase Inhibitorq, LTA4H Inhibitor
About This Item
Ensayo
≥98% (HPLC)
Nivel de calidad
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
light beige
solubilidad
DMSO: 100 mg/mL
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
C1=CC=C(C=C1)CC2=CC=C(C=C2)C3=CSC(=N3)N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
LTA4
Envase
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable