Documentos clave
524738
Sigma-Aldrich
Phosphodiesterase 5, Catalytic Domain, Human, Recombinant, S. frugiperda
Sinónimos:
PDE5CAT, cGMP-Specific Phosphodiesterase 5, Catalytic Domain
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.54
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Formulario
liquid
Nivel de calidad
actividad específica
≥0.5 U/μL
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Descripción general
Recombinant, human, phosphodiesterase 5 catalytic subunit expressed in S. frugiperda insect cells using a baculovirus expression system. Supplied as a partially purified, catalytically active preparation.
Advertencia
Toxicity: Standard Handling (A)
Definición de unidad
One unit is defined as the amount of enzyme that will convert 1 pmol cGMP to GMP per min at 30°C, pH 7.5.
Forma física
In 150 mM NaCl, 10 mM Tris-HCl, 0.1% NP-40, pH 8.3.
Reconstitución
Following initial thaw, aliquot and freeze (-70°C).
Otras notas
Gibson, L.C.D., et al. 2006. Eur. J. Pharmacol.538, 39.
Blount, M.A., et al. 2004. Mol. Pharmacol.66, 144.
Bakre, M.M., et al. 2000. J. Cell. Biochem.77, 159.
Información legal
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable