Documentos clave
524731
Sigma-Aldrich
Phosphodiesterase 4A4, His•Tag®, Human, Recombinant, S. frugiperda
Sinónimos:
PDE4A4, cAMP-specific phosphodiesterase 4A isoform 4
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
recombinante
expressed in insect cells (S. frugiperda)
Nivel de calidad
Formulario
liquid
actividad específica
≥0.5 U/μL
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Descripción general
Full-length, recombinant, human phosphodiesterase 4A4 (accession no. L20965) fused at the N-terminuse to a His•Tag sequence and expressed in S. frugiperda insect cells using a baculovirus expression system. Supplied as a partially purified, catalytically active preparation.
Advertencia
Toxicity: Standard Handling (A)
Definición de unidad
One unit is defined as the amount of enzyme that will convert 1 pmole cAMP to AMP per min at 30°C, pH 7.5.
Forma física
In 150 mM NaCl, 10 mM Tris-HCl, pH 8.3.
Otras notas
Gibson, L.C.D., et al. 2006. Eur. J. Pharmacol.538, 39.
Xu, R.X., et al. 2000. Science288, 1822.
Información legal
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
HIS TAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable