523310
Pterostilbene, Pterocarpus marsupium
A cell-permeable methoxylated analog of Resveratrol that displays antioxidant, antiproliferative, and hypoglycemic properties.
Sinónimos:
Pterostilbene, Pterocarpus marsupium, trans-3,5-Dimethoxy-4ʹ-hydroxystilbene
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥95% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
off-white
solubilidad
DMSO: 10 mg/mL
methanol: 10 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O(C)c1cc(cc(c1)\C=C\c2ccc(cc2)O)OC
InChI
1S/C16H16O3/c1-18-15-9-13(10-16(11-15)19-2)4-3-12-5-7-14(17)8-6-12/h3-11,17H,1-2H3/b4-3+
Clave InChI
VLEUZFDZJKSGMX-ONEGZZNKSA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
COX-1 and COX-2 activities
Envase
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Rimando, A.M., et al. 2002. J. Agric. Food Chem.50, 3453.
Manickam, M., et al. 1997. J. Nat. Prod.60, 609.
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable