5.06419
Methysergide Maleate
Sinónimos:
Methysergide Maleate, 5-HT Serotonin Receptor Antagonsit, Methysergide Maleate, UML-491
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥99% (HPLC)
Nivel de calidad
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
off-white
solubilidad
water: 10 mM
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[n]1(c2c3c(c1)C[C@H]4N(C[C@@H](C=C4c3ccc2)C(=O)N[C@H](CO)CC)C)C.OC(=O)\C=C/C(=O)O
InChI
1S/C21H27N3O2.C4H4O4/c1-4-15(12-25)22-21(26)14-8-17-16-6-5-7-18-20(16)13(10-23(18)2)9-19(17)24(3)11-14;5-3(6)1-2-4(7)8/h5-8,10,14-15,19,25H,4,9,11-12H2,1-3H3,(H,22,26);1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-/t14-,15+,19-;/m1./s1
Clave InChI
LWYXFDXUMVEZKS-ZVFOLQIPSA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
5-HT
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
IUHPAR Database 2013.
Shad, K.F., Saeed, S.A. 2007. Exp. Brain Res.183, 411.
Knight, A.R. et al. 2004. Naunyn Schmiedebergs Arch. Pharmacol.370, 114.
Saxena, P.R and Lawang, A. 1985. Arch. Int. Pharmacodyn. Ther.277, 235.
Colpaert, F. C. et al. 1979. Eur. J. Pharmacol.58, 505.
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable