Documentos clave
5.06239
Sigma-Aldrich
Bupropion Hydrochloride
Sinónimos:
Bupropion Hydrochloride, Dopamine and noradrenalin Transporter Inibitor, Bupropion
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H18ClNO · xHCl
Número de CAS:
Peso molecular:
239.74 (free base basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
≥99% (HPLC)
Nivel de calidad
Formulario
solid
potencia
1.4 μM Ki
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
white
solubilidad
water: soluble
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Clc1cc(ccc1)C(=O)C(NC(C)(C)C)C.Cl
InChI
1S/C13H18ClNO.ClH/c1-9(15-13(2,3)4)12(16)10-6-5-7-11(14)8-10;/h5-9,15H,1-4H3;1H
Clave InChI
HEYVINCGKDONRU-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
A non-selective inhibitor of dopamine and noradrenalin transporters (Ki = 1.4, 2.8 and 45 µM for dopamine, noradrenalin, and serotonin transporters respectively). Also an antagonist for neuronal nicotinic acetylcholine receptors (nAChrs) (IC50 = 1.8 µM at α2β2 receptor). Clinically used as an antidepressant and smoking seceasion drug. Used in nicotinic addiction and depression studies.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Primary Target
DAT/NET
Advertencia
Toxicity: Harmful (C)
Reconstitución
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Otras notas
Budzynska, B. et al. 2011 Pharmacol. Rep.63, 71.
Dwoskin, P., et al. 2006. CNS Drug Rev.12, 178.
Soroko, F., et al. 1977. J. Pharm. Pharmacol.29, 769.
Información legal
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable