Documentos clave
5.05736
Sigma-Aldrich
5-BDBD
Sinónimos:
5-BDBD, 5-(3-Bromophenyl)-1,3-dihydro-2H-Benzofuro[3,2-e]-1,4-diazepin-2-one, P2X4 Purinergic Receptor Antagonist, 5-BDBD
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H11BrN2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
355.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
Ensayo
≥99% (HPLC)
Nivel de calidad
Formulario
powder
potencia
500 nM IC50
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
off-white
solubilidad
DMSO: 15 mg/mL
temp. de almacenamiento
2-8°C
InChI
1S/C17H11BrN2O2/c18-11-5-3-4-10(8-11)15-17-16(20-14(21)9-19-15)12-6-1-2-7-13(12)22-17/h1-8H,9H2,(H,20,21)
Clave InChI
NKYMVQPXXTZHSF-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
A highly potent antagonist of purinergic P2X4 receptor. Shown to block P2X4-mediated currents in Chinese hamster ovary cells (IC50 = 500 nM). Blocks ATP-induced dilation of spiral ligament capillaries in guinea pigs. Also shown to restore the viability of activated CD4+ cells in the presence of 1 mM ATP.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Primary Target
P2X₄
Advertencia
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstitución
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Otras notas
Trabanelli, S., et al. 2012. J. Immunol.189, 1303.
Wu, T., et al. 2011. Am. J. Physiol.301, H69.
Información legal
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable