Documentos clave
5.04523
Sigma-Aldrich
CP-101,606
Sinónimos:
CP-101,606, Traxoprodil, CP-101606, (1S,2S)-1-(4-hydroxy-phenyl)-2-(4-hydroxy-4-phenylpiperidino)-1-propanol, NMDA Antagonist VI
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H25NO3
Número de CAS:
Peso molecular:
327.42
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
Ensayo
≥98% (HPLC)
Nivel de calidad
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
white
solubilidad
DMSO: 35 mg/mL
temp. de almacenamiento
2-8°C
InChI
1S/C20H25NO3/c1-15(19(23)16-7-9-18(22)10-8-16)21-13-11-20(24,12-14-21)17-5-3-2-4-6-17/h2-10,15,19,22-24H,11-14H2,1H3/t15-,19+/m0/s1
Clave InChI
QEMSVZNTSXPFJA-HNAYVOBHSA-N
Descripción general
A highly selective antagonist for NR2B subunit containing NMDA receptors (IC50 = 0.039 µM for NR2B and >100 µM for NR2A, NR2C, and NR2D). Widely used as neuroprotective, analgesic, antidepressant, and anti-Parkinsonian agent in research.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Primary Target
NMDA receptors
Target IC50: 0.039 µM for NR2B and >100 µM for NR2A, NR2C, and NR2D
Advertencia
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstitución
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Otras notas
Taniguchi, K., et al. 2009. British J. Pharmacol.122, 809.
Menniti, F., et al. 1997. Eur. J. Pharmacol.331, 117.
Nicholson, K., et al. 2007. Behavioural Pharmacology18, 731.
Bullock, M., et al. 2006. Annals of the New York Academy of Sciences890, 51.
Preskorn, S., et al. 2008. J. Clin. Psychopharmacol.28, 631.
Yurkewicz, L., et al. 2005. J. Neurotrauma.22, 1428.
Información legal
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable