5.04345
BX471
Sinónimos:
BX471, N-[5-chloro-2-[2-[(2R)-4-[(4-fluorophenyl)methyl]-2-methyl-1-piperazinyl]-2-oxoethoxy]phenyl]-urea, ZK-811752
About This Item
Ensayo
≥98% (HPLC)
Nivel de calidad
Formulario
powder
potencia
1-5 nM Ki
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
white to beige
solubilidad
DMSO: ≥25 mg/mL
temp. de almacenamiento
2-8°C
InChI
1S/C21H24ClFN4O3/c1-14-11-26(12-15-2-5-17(23)6-3-15)8-9-27(14)20(28)13-30-19-7-4-16(22)10-18(19)25-21(24)29/h2-7,10,14H,8-9,11-13H2,1H3,(H3,24,25,29)/t14-/m1/s1
Clave InChI
XQYASZNUFDVMFH-CQSZACIVSA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
CCR1
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Reuss, R., et al. 2010. Mult Scler.16, 366.
Gladue, R., et al. 2010. Curr Top Med Chem10, 1268.
Vandemeulebroecke; M., et al. 2009. British J. of Clinical Pharmacol.68, 435.
Richard Horuk, R. 2005. Mini-Reviews in Medicinal Chemistry.5, 791.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable